Tlačiť
3-Methylazetidin-3-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 400.72 EUR
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Vzorec: C₄H₉NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10565787
Číslo CAS: 256931-54-1
OSN: 1759
ADR: 8,III