Tlačiť
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR940818-1G OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA 247.95 EUR
APOSOR940818-1G APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Vzorec: C₆H₉ClO₂
Mw: 148.587 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093340
Číslo CAS: 56663-75-3