Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Methyl 2-(3-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
OR940759-1G
OR940759-250MG
APOSOR940759-1GEA
870.42
EUR
APOSOR940759-1G
APOSOR940759-250MG
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂·ClH Mw: 215.677 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD09953145 Číslo CAS: 197792-60-2 |