Tlačiť
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-(3-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
OR940759-1G OR940759-250MG
APOSOR940759-1GEA 870.42 EUR
APOSOR940759-1G APOSOR940759-250MG
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
Mw: 215.677 g/mol
Číslo MDL: MFCD09953145
Číslo CAS: 197792-60-2