Tlačiť
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 755.06 EUR
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClNO₂
Mw: 181.576 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036379
Číslo CAS: 89891-83-8