Tlačiť
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Methylsalicylaldehyde
OR938926-1G OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA 184.26 EUR
APOSOR938926-1G APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16038308
Číslo CAS: 18362-36-2