Tlačiť
4-Butylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Butylphenyl)methanol
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 102.94 EUR
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Mw: 164.244 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010258
Číslo CAS: 60834-63-1