Tlačiť
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Ethylphenyl)methanol
OR938868-10G OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-10GEA 172.24 EUR
APOSOR938868-10G APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.191 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093889
Číslo CAS: 767-90-8