Tlačiť
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 364.51 EUR
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃
Mw: 179.173 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210445
Číslo CAS: 51865-84-0