Tlačiť
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR938567-1G OR938567-25G OR938567-5G
APOSOR938567-1GEA 142 EUR
APOSOR938567-1G APOSOR938567-25G APOSOR938567-5G
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
2-Toluenesulphonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₇NO₃S
Mw: 197.211 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037045
Číslo CAS: 32324-19-9