Tlačiť
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR933962-10G OR933962-1G OR933962-5G
APOSOR933962-10GEA 1946.73 EUR
APOSOR933962-10G APOSOR933962-1G APOSOR933962-5G
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₃NO₂
Mw: 237.338 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28502553
Číslo CAS: 1356476-38-4