Tlačiť
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 116.16 EUR
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879957
Číslo CAS: 167479-16-5