Tlačiť
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR933142-1G OR933142-250MG
APOSOR933142-1GEA 109.51 EUR
APOSOR933142-1G APOSOR933142-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15526714
Číslo CAS: 1227628-78-5