Tlačiť
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 101.34 EUR
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₃S
Mw: 174.218 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318533
Číslo CAS: 78647-31-1