Tlačiť
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932987-1G OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA 919.29 EUR
APOSOR932987-1G APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Mw: 190.285 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062535
Číslo CAS: 132871-12-6