Tlačiť
Benzofuran-6-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 493.38 EUR
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Vzorec: C₈H₆O₂
Mw: 134.132 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669481
Číslo CAS: 13196-11-7