Tlačiť
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Chloro-2-ethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR932774-1G OR932774-250MG OR932774-5G
APOSOR932774-1GEA 130.98 EUR
APOSOR932774-1G APOSOR932774-250MG APOSOR932774-5G
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₉ClN₂
Mw: 180.634 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18800923
Číslo CAS: 34569-15-8