Tlačiť
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR932422-1G OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA 172.24 EUR
APOSOR932422-1G APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Mw: 240.053 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398742
Číslo CAS: 1232424-44-0