Tlačiť
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932346-1G OR932346-250MG
APOSOR932346-1GEA 152.83 EUR
APOSOR932346-1G APOSOR932346-250MG
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
4-Chloro-7-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₆ClNO
Mw: 179.603 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261120
Číslo CAS: 181950-57-2