Tlačiť
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 59.68 EUR
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₃
Mw: 200.235 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17677321
Číslo CAS: 1245648-84-3