Tlačiť
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 514.64 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀N₂O·ClH
Mw: 174.628 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23703574
Číslo CAS: 1588441-13-7