Tlačiť
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 327.72 EUR
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01670227
Číslo CAS: 1208-52-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II