Tlačiť
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 101.48 EUR
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Teplota tavenia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11520109
Číslo CAS: 1124-07-8