Tlačiť
2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2,5-Dichlorophenyl)ethan-1-ol
OR931635-10G OR931635-5G
APOSOR931635-10GEA 69.7 EUR
APOSOR931635-10G APOSOR931635-5G
2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
2,5-Dichlorophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Mw: 191.055 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038828
Číslo CAS: 1875-87-2