Tlačiť
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl]ethanone
OR931619-100MG OR931619-1G OR931619-250MG
APOSOR931619-100MGEA 132.77 EUR
APOSOR931619-100MG APOSOR931619-1G APOSOR931619-250MG
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₁₀N₂OS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00223551
Číslo CAS: 66373-26-0