Tlačiť
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR931550-1G OR931550-250MG OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA 122.57 EUR
APOSOR931550-1G APOSOR931550-250MG APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₂S
Mw: 236.075 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18392427
Číslo CAS: 942199-56-6
OSN: 1759
ADR: 8 III