Tlačiť
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2-(Chloromethyl)phenyl)acetic acid
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 78.11 EUR
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200800
Číslo CAS: 95335-46-9