Tlačiť
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR931459-1G OR931459-250MG
APOSOR931459-1GEA 99.34 EUR
APOSOR931459-1G APOSOR931459-250MG
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.211 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19694856
Číslo CAS: 872091-00-4