Tlačiť
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 170.08 EUR
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₃
Teplota tavenia: 134…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01034555
Číslo CAS: 20896-27-9