Tlačiť
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR930662-1G OR930662-5G
APOSOR930662-1GEA 88.25 EUR
APOSOR930662-1G APOSOR930662-5G
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11934288
Číslo CAS: 14123-48-9
OSN: 1993
ADR: 3,III