Tlačiť
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR930427-1G OR930427-5G OR930427-250MG
APOSOR930427-1GEA 639.39 EUR
APOSOR930427-1G APOSOR930427-5G APOSOR930427-250MG
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16660980
Číslo CAS: 773136-70-2