Tlačiť
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Boc-aminomethyl)pyrazole
OR930419-100MG OR930419-1G OR930419-250MG
APOSOR930419-100MGEA 148.61 EUR
APOSOR930419-100MG APOSOR930419-1G APOSOR930419-250MG
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₅N₃O₂
Mw: 197.234 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12820298
Číslo CAS: 1107620-72-3