Tlačiť
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR930141-1G OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA 1034.5 EUR
APOSOR930141-1G APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Vzorec: C₉H₉N₃O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059814
Číslo CAS: 543713-43-5
OSN: 3259
ADR: 8,III