Tlačiť
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR929745-1G OR929745-5G
APOSOR929745-1GEA 191.07 EUR
APOSOR929745-1G APOSOR929745-5G
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059921
Číslo CAS: 915924-73-1