Tlačiť
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-[(Methylamino)methyl]benzyl Alcohol
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 496.7 EUR
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09035678
Číslo CAS: 57685-24-2