Tlačiť
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 39.79 EUR
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Vzorec: C₃H₇BrO₂S
Teplota tavenia: 32…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08274926
Číslo CAS: 16523-02-7