Tlačiť
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR929500-1G OR929500-250MG
APOSOR929500-1GEA 414.58 EUR
APOSOR929500-1G APOSOR929500-250MG
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07699200
Číslo CAS: 57276-28-5