Tlačiť
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR929468-100MG OR929468-1G OR929468-250MG
APOSOR929468-100MGEA 44.86 EUR
APOSOR929468-100MG APOSOR929468-1G APOSOR929468-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅Cl₂N₃
Mw: 202.041 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21603853
Číslo CAS: 887147-19-5