Tlačiť
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR929353-1G OR929353-5G
APOSOR929353-1GEA 290.41 EUR
APOSOR929353-1G APOSOR929353-5G
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride 95%
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·ClH
Mw: 153.607 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062582
Číslo CAS: 1954-58-1