Tlačiť
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR929281-1G OR929281-250MG
APOSOR929281-1GEA 720.61 EUR
APOSOR929281-1G APOSOR929281-250MG
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23381122
Číslo CAS: 75871-40-8