Tlačiť
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR929031-1G OR929031-250MG
APOSOR929031-1GEA 543.16 EUR
APOSOR929031-1G APOSOR929031-250MG
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
1-Furan-3-yl-ethylamine
Vzorec: C₆H₉NO
Mw: 111.142 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06738794
Číslo CAS: 252372-09-1