Tlačiť
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Isopropoxyazetidine hydrochloride
OR928975-25G OR928975-5G
APOSOR928975-25GEA 179.3 EUR
APOSOR928975-25G APOSOR928975-5G
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Mw: 151.634 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06804558
Číslo CAS: 871657-49-7