Tlačiť
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 249.15 EUR
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Mw: 163.216 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11695056
Číslo CAS: 1071359-81-3