Tlačiť
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 59.68 EUR
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Mw: 166.217 g/mol
Hustota: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07367007
Číslo CAS: 89401-28-5