Tlačiť
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: cis-Methyl 3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
OR928883-1G OR928883-250MG
APOSOR928883-1GEA 175.05 EUR
APOSOR928883-1G APOSOR928883-250MG
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅NO₂·ClH
Mw: 193.671 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13184930
Číslo CAS: 87360-22-3