Tlačiť
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 51.74 EUR
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.147 g/mol
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00168868
Číslo CAS: 93524-95-9