Tlačiť
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR928510-1G OR928510-250MG
APOSOR928510-1GEA 314.48 EUR
APOSOR928510-1G APOSOR928510-250MG
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 95%
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂
Mw: 182.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12755924
Číslo CAS: 90561-38-9