Tlačiť
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR928352-100MG OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA 132.59 EUR
APOSOR928352-100MG APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
Mw: 213.031 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08692342
Číslo CAS: 116081-17-5