Tlačiť
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 539.15 EUR
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClOS
Mw: 146.595 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17016115
Číslo CAS: 36155-85-8