Tlačiť
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR928252-1G OR928252-250MG
APOSOR928252-1GEA 779.78 EUR
APOSOR928252-1G APOSOR928252-250MG
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
1-Phenyl-piperazin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658505
Číslo CAS: 90917-86-5