Tlačiť
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 969.51 EUR
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047261
Číslo CAS: 33025-60-4